Support rings
Tung stödring, med stav, öppen, med gummibeläggning, 100 mm
RSGA283.100
: RSG
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
- Ø inr.:100 mm
- Beskrivning:Tung stödring, med stav, öppen, med gummibeläggning