Orders LinkContactUsLinkComponent
Support rings
Support rings
Tung stödring, med klämma, 100 mm
Katalog # 241-0322
Leverantör:   RSG
Support rings
Katalog # 241-0322
Leverantör:  RSG
Support rings
Support rings
Tung stödring, med klämma, 100 mm
Price
650,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
  • 8 mm rod
  • Available with rubber covered rings
Specifikationer
  • Ø inr.:
    100 mm
  • Beskrivning:
    Tung stödring, med klämma