Orders LinkContactUsLinkComponent
Sax, universal
Sax, universal
Mycket smal, 90 mm
Katalog # 233-1285
Leverantör:   RSG
Sax, universal
Katalog # 233-1285
Leverantör:  RSG
Sax, universal
Sax, universal
Mycket smal, 90 mm
Price
375,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål, med svarta plasthandtag.
  • Korrosionsresistent
  • Finns i smal eller normal modell, med stora öglor
  • Enkel användning
Specifikationer
  • Typ:
    Mycket smal
  • Längd:
    90 mm