Orders LinkContactUsLinkComponent
Formaldehyd 35% i vattenlösning stabilised, TECHNICAL
Plastic bottle, 5 L
Katalog # 90240.5000
Hälsa
Toxisk
Frätande
Leverantör:   VWR Chemicals
Formaldehyd 35% i vattenlösning stabilised, TECHNICAL
Katalog # 90240.5000
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  50-00-0
Formaldehyd 35% i vattenlösning stabilised, TECHNICAL
Formaldehyd 35% i vattenlösning stabilised, TECHNICAL
Plastic bottle, 5 L
CAS-nummer:  50-00-0
Price
1 075,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 L
Product Details & Documents
Warning : Store this product at ambient temperature (above 15°C), because it may polymerise at temperatures below 9°C. Presence of polymers does not affect product properties. Precipitate can be removed by filtration.
Synonymer:  Formalin lösning
  • CAS-nummer:50-00-0
  • Formel:CH₂O
  • MDL-nummer:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03 g/mol
  • Densitet:1,088 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:66 °C (closed cup)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:200-001-8
  • FN:2209
  • ADR:8,III
  •  :med metanol 10-15 %
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 34.5 %
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    5 L
Specifikationer