Ansiktsskärm
Anti-UV (UV 380), Cellulose acetate, 195×412 mm
111-0221
: UVEX
Lätt ansiktsskärm av hållbar plast med nackstöd och 1 mm tjock acetatskärm.
- Med integrerat pannskydd
- Vridspärr möjliggör enkel och pålitlig justering som passar alla huvudstorlekar
- Flip-up-mekanism gör att skärmen kan ställas in i vilken position som helst
EN 166
: EN 166, EN 170
- Typ:Anti-UV (UV 380)
- L×B:195×412 mm
- Material:Cellulose acetate