Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
1500 ml, 390 mm
Katalog # USBE3726
Leverantör:   USBECK Laborgeräte
Scoops
Katalog # USBE3726
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Scoops
Scoops
1500 ml, 390 mm
Price
540,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Aluminium, smooth. For collecting or measuring powders, granulates or pastes.
  • Good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Light, robust and easy to use
Specifikationer
  • Kapacitet:
    1500 ml
  • Längd:
    390 mm