Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
130 ml, 210 mm
Katalog # 231-0324
Leverantör:   USBECK Laborgeräte
Scoops
Katalog # 231-0324
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Scoops
Scoops
130 ml, 210 mm
Price
110,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Aluminium, smooth. For collecting or measuring powders, granulates or pastes.
  • Good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Light, robust and easy to use
Specifikationer
  • Kapacitet:
    130 ml
  • Längd:
    210 mm