Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas, broad shape
Spoon spatulas, broad shape
210 mm, 30 mm
Katalog # USBE3334
Leverantör:   USBECK Laborgeräte
Spoon spatulas, broad shape
Katalog # USBE3334
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Spoon spatulas, broad shape
Spoon spatulas, broad shape
210 mm, 30 mm
Price
93,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rigid spoon spatulas made of stainless steel. With spoon end and one flat end.
Specifikationer
  • Längd:
    210 mm
  • Skedstorlek:
    30 mm