Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas, broad shape
Spoon spatulas, broad shape
150 mm, 28 mm
Katalog # USBE3332
Leverantör:   USBECK Laborgeräte
Spoon spatulas, broad shape
Katalog # USBE3332
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Spoon spatulas, broad shape
Spoon spatulas, broad shape
150 mm, 28 mm
Price
73,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rigid spoon spatulas made of stainless steel. With spoon end and one flat end.
Specifikationer
  • Längd:
    150 mm
  • Skedstorlek:
    28 mm