Dubbelmuff
Hinged screws, 13 mm, Aluminiumlegering, pulverlackad
241-7231
För stavar upp till 13 mm. Justeringsskruvar i nickelpläterad mässing.
- Spännvidd:13 mm
- Beskrivning:Hinged screws
- Material:Aluminiumlegering, pulverlackad