Dubbelmuff
Med förnicklad mässing T-skruvar, Aluminiumlegering, pulverlackad, 13,0 mm
241-7203
För stående montering.
- Snabb och enkel montering och demontering
- Robust och hållbar
- Många olika material finns, för ett stort antal applikationer
- Beskrivning:Med förnicklad mässing T-skruvar
- Material:Aluminiumlegering, pulverlackad
- Seq:5
- För stavdiameter:13,0 mm