Dubbelmuff
Med förnicklade mässingskruvar, Gjuten zink, pulverlackerad med förnicklade mässingskruvar, 16,0 mm
Katalog # 241-7222
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Gå till:
Product Details & Documents
För stående montering.
- Snabb och enkel montering och demontering
- Robust och hållbar
- Många olika material finns, för ett stort antal applikationer
Specifikationer
- Beskrivning:Med förnicklade mässingskruvar
- Material:Gjuten zink, pulverlackerad med förnicklade mässingskruvar
- Seq:7
- För stavdiameter:16,0 mm