Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativstav
Stativstav
12 mm, 1000 mm
Catalog # 241-7133
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Stativstav
Catalog # 241-7133
Stativstav
Stativstav
12 mm, 1000 mm
Price
400,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål.
  • Robust, mycket stabil
  • Mycket god kemikalieresistens
Specifications
  • Ø:
    12 mm
  • Längd:
    1000 mm
  • Seq:
    06