Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativstav
12 mm, 750 mm
Katalog # 241-7132
Leverantör:   USBECK Laborgeräte
Stativstav
Katalog # 241-7132
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Stativstav
Stativstav
12 mm, 750 mm
Price
315,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål.
  • Robust, mycket stabil
  • Mycket god kemikalieresistens
Specifikationer
  • Ø:
    12 mm
  • Längd:
    750 mm
  • Seq:
    05