Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativstav
Stativstav
12 mm, 750 mm
Katalog # 241-7162
Leverantör:   USBECK Laborgeräte
Stativstav
Katalog # 241-7162
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Stativstav
Stativstav
12 mm, 750 mm
Price
170,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stål, galvaniserat.
  • God kemikalieresistens
  • Mycket tålig
Specifikationer
  • Ø:
    12 mm
  • Längd:
    750 mm