Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativfot
Stativfot, trefot, 1,35 kg, 150 mm
Katalog # 241-0246
Leverantör:   USBECK Laborgeräte
Stativfot
Katalog # 241-0246
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Stativfot
Stativfot
Stativfot, trefot, 1,35 kg, 150 mm
Price
580,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stål, pulverlackerat.
  • Med M 10-gängat hål
  • Exkl. stav
  • Halksäkra gummifötter för stabilt bordsfäste
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Stativfot, trefot
  • Längd:
    150 mm
  • Vikt:
    1,35 kg