Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativplatta
300×150 mm, 3,7 kg
  USBE2014-2144
Stativplatta
  USBE2014-2144
Stativplatta
Stativplatta
300×150 mm, 3,7 kg
2 275,00 kr
1 * 1 Items
Stainless steel. Firm, non slip stand for a wide variety of uses. With an M10 threaded hole on face side and adjustable feet for uneven surfaces.
  • Gummifötter för stabilt bordsfäste
  • Jämn yta för enkel, snabb rengöring
  • Robust
DIN 12892/55
 : DIN 12892/55
  • L×B:
    300×150 mm
  • Seq:
    04
  • Vikt:
    3,7 kg