Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativplatta
Stativplatta
250×160 mm, 2,5 kg
Katalog # 241-7175
Leverantör:   USBECK Laborgeräte
Stativplatta
Katalog # 241-7175
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Stativplatta
Stativplatta
250×160 mm, 2,5 kg
Price
1 625,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel. Firm, non slip stand for a wide variety of uses. With an M10 threaded hole on face side and adjustable feet for uneven surfaces.
  • Gummifötter för stabilt bordsfäste
  • Jämn yta för enkel, snabb rengöring
  • Robust
DIN 12892/55
Certifications: DIN 12892/55
Documents
Specifikationer
  • L×B:
    250×160 mm
  • Seq:
    03
  • Vikt:
    2,5 kg