Stativplatta
210×130 mm, 1,7 kg
Katalog # 241-0366
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Gå till:
Product Details & Documents
Stainless steel. Firm, non slip stand for a wide variety of uses. With an M10 threaded hole on face side and adjustable feet for uneven surfaces.
- Gummifötter för stabilt bordsfäste
- Jämn yta för enkel, snabb rengöring
- Robust
DIN 12892/55
: DIN 12892/55
Specifikationer
- L×B:210×130 mm
- Seq:01
- Vikt:1,7 kg