Brännare, Teclu
Teclu safety burner, with air regulation and stopcock, for natural gas, Naturgas, 17 mm, 1305 °C
451-1364
Förnicklad mässing.
- Brännare med sparlåga och luftreglering för propangas
Brännarrör, diam: 20 mm
Gasförbrukning: 44 l/timme
Max temperatur: 1305 °C
Vikt: 650 g
Höjd: 180 mm
- Max. temp.:1305 °C
- Beskrivning:Teclu safety burner, with air regulation and stopcock, for natural gas
- Seq:01
- Huvud, diam.:17 mm
- För:Naturgas