Brännare, Teclu
Teclu brännare, med nålventil för luftreglering, alla gaser, slang Ø 14 mm, Alla gaser, 17 mm
451-0088
Nickel plated brass base, in powder coated grey.
- Med luftregleringsskiva och gasregleringsskruv
- Utan sparlåga
Höjd: 165 mm
- Beskrivning:Teclu brännare, med nålventil för luftreglering, alla gaser, slang Ø 14 mm
- Huvud, diam.:17 mm
- För:Alla gaser