Brännare
Med ventilkran, Naturgas
Katalog # 451-1365
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Gå till:
Product Details & Documents
DIN type.
- Med luftreglering och sparlåga
: Levereras utan safety base, beställs separat.
Specifikationer
- Beskrivning:Med ventilkran
- För:Naturgas