Brännare, Teclu
Teclu brännare, med nålventil för luftreglering, propangas, för slang Ø 14 mm, Propangas, 17 mm
Katalog # 451-0087
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Gå till:
Product Details & Documents
Nickel plated brass base, in powder coated grey.
- Med luftregleringsskiva och gasregleringsskruv
- Utan sparlåga
Höjd: 165 mm
Specifikationer
- Beskrivning:Teclu brännare, med nålventil för luftreglering, propangas, för slang Ø 14 mm
- Huvud, diam.:17 mm
- För:Propangas