Brännare, Teclu
Teclu burner with air regulation needle valve, natural gas, tubing Ø 14 mm, Naturgas, 17 mm
Katalog # 451-0086
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Gå till:
Product Details & Documents
Nickel plated brass base, in powder coated grey.
- Med luftregleringsskiva och gasregleringsskruv
- Utan sparlåga
Höjd: 165 mm
Specifikationer
- Beskrivning:Teclu burner with air regulation needle valve, natural gas, tubing Ø 14 mm
- Huvud, diam.:17 mm
- För:Naturgas