Brännare, Teclu
Teclu brännare med luftreglering, propangas, för slang Ø 14 mm, Propangas, 17 mm
USBE1201
Nickel plated brass base, in powder coated grey.
- Med luftregleringsskiva och gasregleringsskruv
- Utan sparlåga
Höjd: 165 mm
- Beskrivning:Teclu brännare med luftreglering, propangas, för slang Ø 14 mm
- Huvud, diam.:17 mm
- För:Propangas