Orders LinkContactUsLinkComponent
Brännare, Bunsen
Brännare, Bunsen
Fot i gjutjärn, Ø 14 mm, Flaskgas, 17 mm, 1180 ° C
Katalog # 451-0082
Leverantör:   USBECK Laborgeräte
Brännare, Bunsen
Katalog # 451-0082
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Brännare, Bunsen
Brännare, Bunsen
Fot i gjutjärn, Ø 14 mm, Flaskgas, 17 mm, 1180 ° C
Price
950,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Nickelpläterad mässing med gjutjärnsfot.
  • Bunsenbrännare för natur- och propangas med sparlåga och vippkran
  • Fot i gjutjärn
Höjd: 150 mm.
Beställningsinformation: Supplied without the black rubber safety base that is shown in the image. This optional protective base (451-1342) must be ordered separately.
Specifikationer
  • Effekt:
    1180 ° C
  • Beskrivning:
    Fot i gjutjärn, Ø 14 mm
  • Seq:
    03
  • Huvud, diam.:
    17 mm
  • För:
    Flaskgas
Complementary Products
Produktinformation
  • Katalog #
    Färg
    Beskrivning
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • USBE1622
    Röd
    Safety gas tubing
    1000 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 m - 320,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Säkerhetsunderrede för brännare, för extra stabilitet och skydd av arbetsytor
    Säkerhetsunderrede för brännare, för extra stabilitet och skydd av arbetsytor
    451-1342
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 135,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Längd
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Safety gas tubing
    Safety gas tubing
    USBE1634
    2000 mm
    Röd
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 550,00 kr