Brännare, Bunsen
Bunsen burner with needle valve and pilot flame, Propangas, 14 mm
Katalog # 451-0080
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Gå till:
Product Details & Documents
Nickelpläterad mässing med gjutjärnsfot.
- Med luftreglering
Höjd: 145 mm (451-0079, 451-0080: 150 mm, 451-0083: 160 mm)
Brännarrörets diameter: 17 mm för naturgas - 14 mm för propan (gasol)
Documents
USBE1050_TDS_EN
Datasheet
Specifikationer
- Beskrivning:Bunsen burner with needle valve and pilot flame
- Huvud, diam.:14 mm
- För:Propangas