Orders LinkContactUsLinkComponent
Dapson, Sigma-Aldrich®
Glass bottle, 5 g
Katalog # 8.21073.0005
Irriterande
Leverantör:   Merck
Dapson, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.21073.0005
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  80-08-0
Dapson, Sigma-Aldrich®
Glass bottle, 5 g
CAS-nummer:  80-08-0
Price
315,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymer:  4,4'-Diaminodifenylsulfon
  • CAS-nummer:80-08-0
  • Formel:C₁₂H₁₂N₂O₂S
  • MDL-nummer:MFCD00007887
  • Molecular Weight:248.31 g/mol
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  • EINECS:201-248-4
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Solubility:
    0.38 g/l (37 °C)
  • Melting Point:
    172 - 175 °C
  • Molar Mass:
    248.30 g/mol
  • Bulk Density:
    250 - 350 kg/m3
  • pH:
    5.5 - 7.5 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)
  • Synonyms:
    DDS, 4,4'-Sulfonyldianiline, Bis(p-aminophenyl) sulfone
  • Hill Formula:
    C12H12N2O2S
  • Chemical Formula:
    [4-(NH2)C6H4]2SO2
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    5 g
Specifikationer