Plattor, Nunc™ OmniTrays
OmniTray med lock, +
732-2735
PS, steril, med lock. 90 ml bricka, användbar för screeningbibliotek och för DNA hybridiseringsmetoder, passar också för standardpetriskåltekniker och bakterieodling.
- Kompatibel med robotsystem
- Kraftig väggutformning underlättar hantering och stapling
- Kan frysas i −20 °C
Yttre mått: 128×86 mm
Rekommenderad arbetsvolym: 35 ml
Recommended working volume: 35 ml
- Steril:+
- Beskrivning:OmniTray med lock
- Cat. No.:732-2735
- Miljöcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact