Plattor, Nunc™ OmniTrays
OmniTray med lock, +
Catalog # 734-0490
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Plattor, Nunc™ OmniTrays
Catalog # 734-0490
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PS, steril, med lock. 90 ml bricka, användbar för screeningbibliotek och för DNA hybridiseringsmetoder, passar också för standardpetriskåltekniker och bakterieodling.
- Kompatibel med robotsystem
- Kraftig väggutformning underlättar hantering och stapling
- Kan frysas i −20 °C
Yttre mått: 128×86 mm
Rekommenderad arbetsvolym: 35 ml
Recommended working volume: 35 ml
Specifications
- Steril:+
- Beskrivning:OmniTray med lock
- Cat. No.:734-0490
- Miljöcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact