Orders LinkContactUsLinkComponent
Superspher®
Superspher®
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART®, RP-18, 4 µm, 3,00 mm, 125 mm
Katalog # 1.50792.0001
Leverantör:   Merck
Superspher®
Katalog # 1.50792.0001
Leverantör:  Merck
Superspher®
Superspher®
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART®, RP-18, 4 µm, 3,00 mm, 125 mm
Price
9 810,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Superspher® förbättrar separationseffektiviteten under HPLC-analysen. Den här sfäriska kiselbäraren med hög prestanda och en genomsnittlig partikelstorlek på 4 μm ger det bästa tryck/separationsprestandaförhållandet för dagens generation av HPLC-system och med hänsyn till teoretiska beräkningar och praktisk erfarenhet.
Antalet teoretiska plattor för Superspher® är <100000 N/m. Därför är de alltid det bästa valet för komplexa blandningar som kräver hög toppkapacitet.
Det finns ett stort antal modifieringar tillgängliga för Superspher®: icke-polära derivat (RP-8, RP-8 ändförslutna, RP-18, RP-18 ändförslutna och RP-select B) och polära derivat (Si 60).
Skyddspatronerna måste anslutas till LiChroCART®-patronerna med hjälp av manu-CART®-patronhållaren 1.51486.0001
Specifikationer
  • Ø inr.:
    3,00 mm
  • Partikelstorlek:
    4 µm
  • Beskrivning:
    Superspher® 100 RP-18 LiChroCART®
  • Längd:
    125 mm
  • Seq:
    04
  • Phase:
    RP-18