Orders LinkContactUsLinkComponent
Superspher®
Superspher®
Superspher® 100 RP-18, 4 µm, 10 g
Katalog # 1.19613.0010
Leverantör:   Merck
Superspher®
Katalog # 1.19613.0010
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Superspher®
Superspher® 100 RP-18, 4 µm, 10 g
CAS-nummer:  
Price
20 130,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 g
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
Specifikationer
  • Partikelstorlek:
    4 µm
  • Förp.:
    10 g
  • Beskrivning:
    Superspher® 100 RP-18
Specifikationer