Orders LinkContactUsLinkComponent
Testkit, COD, kyvettest för Spectroquant®, Supelco®
Testkit, COD, kyvettest för Spectroquant®, Supelco®
COD, kyvettest*⁷⁻¹, 500 - 10000 mg/L, Chromosulphuric oxidation, Prove, Nova 30/60, Multy, Move, Picco, 25 Tests
Katalog # 1.14555.0001
Leverantör:   Merck
Testkit, COD, kyvettest för Spectroquant®, Supelco®
Katalog # 1.14555.0001
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Testkit, COD, kyvettest för Spectroquant®, Supelco®
Testkit, COD, kyvettest för Spectroquant®, Supelco®
COD, kyvettest*⁷⁻¹, 500 - 10000 mg/L, Chromosulphuric oxidation, Prove, Nova 30/60, Multy, Move, Picco, 25 Tests
CAS-nummer:  
Price
1 896,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 25 Tests
Product Details & Documents
Alla Spectroquant®-testsatser kan användas med spektofotometrarna i Prove-serien och instrumenten Nova 60/60A. Testerna kan inte bara användas på fotometrar och spektofotometrar från Merck utan även på fotometrar och spektrofotometrar från andra leverantörer (programmeringsinformation kan fås på beställning).
  • Mycket användarvänliga, validerade metoder
  • Alla nödvändiga reagenser för analys för de flesta testparametrar
  • Förpackningens design skyddar cellerna från fluktuationer i temperatur och fukt under lagring och transport
  • Streckkoden på cellerna säkerställer korrekt analysmetod som väljs - eliminerar misstag och minskar tidsåtgången
Obs! Intervallet som anges i tabellen nedan gäller för Prove och Nova instrumenten. För vissa test-kit är mätområden inte tillgängligt för Spectroquant® Multy och Move 100.
*7 Erkänd av USEPA som en alternativ metod för undersökning av följande:
*7-1 avloppsvatten
*7-2 dricksvatten
*7-3 dricksvatten respektive avloppsvatten
*8 COD-celltester uppfyller ISO 15705 helt.
Specifikationer
Specifikationer
  • Kemisk metod:
    Chromosulphuric oxidation
  • Förp.:
    25 Tests
  • Beskrivning:
    COD, kyvettest*⁷⁻¹
  • För apparat:
    Prove, Nova 30/60, Multy, Move, Picco
  • Mätområde:
    500 - 10000 mg/L
  • Cat. No.:
    1.14555.0001
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
Specifikationer
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Absorptionskon för användning med COD-test för sjövatten 1.17059.0001
    Absorptionskon för användning med COD-test för sjövatten 1.17059.0001
    1.15955.0001
    1
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 620,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 1.06733.0501
    Plastic bottle
    500 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 g - 2 390,00 kr