Indikatorpapper, MQuant®, Supelco®
Utbytesrullar för pH 1 - 14*, -, 1
: Merck
Traditional pH indicator test papers, supplied on a 4,8 metre roll, consisting of high quality filter paper impregnated with indicator and mixed indicator solutions then dried and cut to size.
- Rullformat kan användas och förvaras effektivare än förpackning med pappersremsor
- Kvalitetssäkring-kontrolleras och kalibreras mot certifierade buffertlösningar
- Olika pH-områden finns.
* inget färgskalekort medföljer
** förpackning med 3×100 remsor
- pH-gradering:1
- pH-område:-
- Beskrivning:Utbytesrullar för pH 1 - 14*
- Cat. No.:1.10232.0001
- M-Clarity quality level:MQ100