Teststrips, MQuant®, Supelco®
Specialindikator, 11,0 - 13,0, 0,2 - 0,5
Leverantör: Merck
Gå till:
Product Details & Documents
These test strips contain special indicator dyes that are covalently bound to the reagent papers which are then adhered to the plastic strips.
- Icke blödande - kontaminerar inte lösningen som testas
- Kvalitetssäkring - tester kontrolleras och kalibreras mot certifierade buffertlösningar
- Stora och mindre pH-områden finns
: Analysera ditt pH, 0 till 14 testremsor (1.09535) med detta referenskort och med den kostnadsfria appen MQuant® StripScan. De briljanta snabbreferensfärgerna ger utrymme för stabila mätresultat även i varierande ljusförhållanden. Appen StripScan gör det möjligt för kunden att analysera MQuant® testremsorna med en smartphone för snabba, bekväma och exakta resultat som enkelt kan presenteras grafiskt och delas.
Specifikationer
- pH-gradering:0,2 - 0,5
- pH-område:11,0 - 13,0
- Beskrivning:Specialindikator
- Seq:09
- Cat. No.:1.09545.0001
- M-Clarity quality level:MQ100