Orders LinkContactUsLinkComponent
Teststrips, MQuant®, Supelco®
Teststrips, MQuant®, Supelco®
Specialindikator, 0 - 2,5, 0,3 - 0,5
Katalog # 1.09540.0001
Leverantör:   Merck
Teststrips, MQuant®, Supelco®
Katalog # 1.09540.0001
Leverantör:  Merck
Teststrips, MQuant®, Supelco®
Teststrips, MQuant®, Supelco®
Specialindikator, 0 - 2,5, 0,3 - 0,5
Price
388,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Tests
Product Details & Documents
These test strips contain special indicator dyes that are covalently bound to the reagent papers which are then adhered to the plastic strips.
  • Icke blödande - kontaminerar inte lösningen som testas
  • Kvalitetssäkring - tester kontrolleras och kalibreras mot certifierade buffertlösningar
  • Stora och mindre pH-områden finns
Accessories information: Analysera ditt pH, 0 till 14 testremsor (1.09535) med detta referenskort och med den kostnadsfria appen MQuant® StripScan. De briljanta snabbreferensfärgerna ger utrymme för stabila mätresultat även i varierande ljusförhållanden. Appen StripScan gör det möjligt för kunden att analysera MQuant® testremsorna med en smartphone för snabba, bekväma och exakta resultat som enkelt kan presenteras grafiskt och delas.
Specifikationer
  • pH-gradering:
    0,3 - 0,5
  • pH-område:
    0 - 2,5
  • Beskrivning:
    Specialindikator
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    1.09540.0001
  • M-Clarity quality level:
    MQ100