Indikatorpapper, MQuant®, Supelco®
Extrarullar endast till universalindikator*, 1 - 10, 1
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
Traditional pH indicator test papers, supplied on a 4,8 metre roll, consisting of high quality filter paper impregnated with indicator and mixed indicator solutions then dried and cut to size.
- Rullformat kan användas och förvaras effektivare än förpackning med pappersremsor
- Kvalitetssäkring-kontrolleras och kalibreras mot certifierade buffertlösningar
- Olika pH-områden finns.
* inget färgskalekort medföljer
** förpackning med 3×100 remsor
Specifications
- pH-gradering:1
- pH-område:1 - 10
- Beskrivning:Extrarullar endast till universalindikator*
- Cat. No.:1.09527.0001
- M-Clarity quality level:MQ100