Orders LinkContactUsLinkComponent
Sorbents, LiChrosorb®
Sorbents, LiChrosorb®
LiChrosorb® RP-18, 5 µm, 10 g
Katalog # 1.09333.0010
Leverantör:   Merck
Sorbents, LiChrosorb®
Katalog # 1.09333.0010
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Sorbents, LiChrosorb®
Sorbents, LiChrosorb®
LiChrosorb® RP-18, 5 µm, 10 g
CAS-nummer:  
Price
10 430,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 g
Product Details & Documents
LiChrosorb® is an irregular shaped silica sorbent. LiChrosorb® packing materials offer the compete programme of non-polar derivatives (RP-8, RP-18, RP-select B) and polar derivatives (Si 60 and Si 100).
Specifikationer
Specifikationer
  • Partikelstorlek:
    5 µm
  • Förp.:
    10 g
  • Beskrivning:
    LiChrosorb® RP-18