Orders LinkContactUsLinkComponent
Urease
25 g
Katalog # 1.08489.0025
Leverantör:   Merck
Urease
Katalog # 1.08489.0025
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
CAS-nummer:  
Price
8 753,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 25 g
Product Details & Documents
Urease is used for biochemical research and analysis.
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    25 g
  • Cat. No.:
    1.08489.0025
  • Enzymnamn:
    Urease
  • Form:
    Light yellow lyophilized powder
  • pH:
    6 - 7
  • Enzymaktivitet:
    ≥3.0 u/mg
Specifikationer