Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumazid
Natriumazid
Plastic bottle, 250 g
Katalog # 1.06688.0250
Toxisk
Hälsa
Miljö
Leverantör:   Merck
Natriumazid
Katalog # 1.06688.0250
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  26628-22-8
Natriumazid
Plastic bottle, 250 g
CAS-nummer:  26628-22-8
Price
904,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Sodium triazide
  • CAS-nummer:26628-22-8
  • Formel:NaN₃
  • MDL-nummer:MFCD00003536
  • Molecular Weight:65.01 g/mol
  • Merck Index:13,08653
  • Smält Pt:275 °C
  • Densitet:1,85 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:247-852-1
  • FN:1687
  • ADR:6.1,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    250 g