Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumazid
Plastic bottle, 100 g
  1.06688.0100
 :   Merck
Natriumazid
  1.06688.0100
 :  Merck
 :  26628-22-8
Natriumazid
Plastic bottle, 100 g
 :  26628-22-8
607,00 kr
1 * 100 g
 :  Sodium triazide
  •  :26628-22-8
  •  :NaN₃
  •  :MFCD00003536
  •  :65.01 g/mol
  •  :13,08653
  •  :275 °C
  •  :1,85 g/cm³ (20 °C)
  •  :Omgivande
  •  :247-852-1
  •  :1687
  •  :6.1,II
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 g