Celite® 545, filterstöd, Supelco®
Plastic bottle, 1 kg
Leverantör: Merck
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
- CAS-nummer:68855-54-9
- Formel:SiO₂
- MDL-nummer:MFCD00132803
- Molecular Weight:60.08 g/mol
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- EINECS:272-489-0
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerMERC1.02693.0250_TDS_EN ProductPage_102693
Produktspecifikation
msds_102693
SDS
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:- 0.001 g/l (20 °C)
- Bulk Density:300 kg/m3
- pH:10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 kg