Basic Violet 3
Glass bottle, 25 g
Leverantör: Merck
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: 4-[4,4'-Bis(dimetylamino) benzhydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-ylidendimetylammoniumklorid, CI 42555
- CAS-nummer:548-62-9
- Formel:C₂₅H₃₀ClN₃
- MDL-nummer:MFCD00011750
- Molecular Weight:407.99 g/mol
- Merck Index:13,04406
- Smält Pt:189…194 °C
- Densitet:1,19 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:208-953-6
- FN:3077
- ADR:9,III
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:10 g/l (20 °C)
- Melting Point:189 - 194 °C
- Molar Mass:407.99 g/mol
- Bulk Density:220 - 400 kg/m3
- Density:1.19 g/cm3 (20 °C)
- pH:2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
- Hazard Class:9
- Hazard Class Description:Miscellaneous Hazardous Material
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:25 g