Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, PP, Nalgene®
Dropping bottles, PP, Nalgene®
250 ml
Katalog # NALGDS2420-0250
   Low Manufacturing Impact
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, PP, Nalgene®
Katalog # NALGDS2420-0250
   Low Manufacturing Impact
Dropping bottles, PP, Nalgene®
Dropping bottles, PP, Nalgene®
250 ml
Price
930,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 6 Items
Product Details & Documents
PPCO med droppfri stängning och lock av blått PP.
  • Autoclavable even when full with tips uncapped
  • Leakproof closure
  • Integral non-drip closure with attached cap
Idealisk för sterila lösningar.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Cat. No.:
    NALGDS2420-0250
  • Miljöcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact