Fluorvätesyra 38 - 40%, Supelco®
Plastic bottle, 1 L
Leverantör: Merck
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Fluorvätesyra
- CAS-nummer:7664-39-3
- Formel:HF
- MDL-nummer:MFCD00011346
- Molecular Weight:20.01 g/mol
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- ADR:8 (6.1),II
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- EINECS:231-634-8
- FN:1790
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20°C) Soluble
- Melting Point:-44 °C
- Density:1.13 g/cm3 (20 °C)
- pH:2 (H2O, 20 °C)
- Synonyms:Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L