Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Provpåse, blixtlåspåse, Nalgene®

Provpåse, blixtlåspåse, Nalgene®

330×229 mm, 101 µm
Katalog # 216-8124
   Low Manufacturing Impact
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Provpåse, blixtlåspåse, Nalgene®
Katalog # 216-8124
   Low Manufacturing Impact
Provpåse, blixtlåspåse, Nalgene®
Provpåse, blixtlåspåse, Nalgene®

330×229 mm, 101 µm

Price
1 125,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 50 Items
Product Details & Documents

Idealisk för smådelar på labb, botaniska prover och andra prover. Rekommenderas inte för förvaring av vätskor. LDPE, 101 µm.

  • Tålig, genomskinlig och vattentät
  • Tåligt blixtlås skyddar innehållet
Specifikationer
  • L×B:
    330×229 mm
  • Tjocklek:
    101 µm
  • Cat. No.:
    216-8124
  • Miljöcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.