Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Provpåse, blixtlåspåse, Nalgene®

Provpåse, blixtlåspåse, Nalgene®

330×152 mm, 101 µm
Catalog # 216-8123
   Low Manufacturing Impact
Provpåse, blixtlåspåse, Nalgene®
Catalog # 216-8123
   Low Manufacturing Impact
Provpåse, blixtlåspåse, Nalgene®
Provpåse, blixtlåspåse, Nalgene®

330×152 mm, 101 µm

Price
925,00 kr
Log in for availability
1 * 50 Items
Product Details & Documents

Idealisk för smådelar på labb, botaniska prover och andra prover. Rekommenderas inte för förvaring av vätskor. LDPE, 101 µm.

  • Tålig, genomskinlig och vattentät
  • Tåligt blixtlås skyddar innehållet
Specifications
  • L×B:
    330×152 mm
  • Tjocklek:
    101 µm
  • Cat. No.:
    216-8123
  • Miljöcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact