Reference electrodes
Referenselektroder med fri ände, Ag/AgCl-referenssystem och påfyllningsrör, 9828/95, +5...+135 °C, Glas, KCI 3 mol/l, Keramiskt, 12×120 mm, 5 m fast kabel
SCOI285116851
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
- Anslutning:5 m fast kabel
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:9828/95
- Beskrivning:Referenselektroder med fri ände, Ag/AgCl-referenssystem och påfyllningsrör
- Material:Glas
- Diafragma:Keramiskt
- Elektrolyt:KCI 3 mol/l
- Temp:+5...+135 °C