Reference electrodes
Referenselektrod, lågt underhållsbehov, Ag/AgCl-referenssystem, B 1881 HD, −5...+100 °C, PVDF, Pasta, PVDF, 12×120 mm, Skruvkabelanslutning
Katalog # SCOI285111767
Leverantör: SI ANALYTICS
Gå till:
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Documents
Specifikationer
- Anslutning:Skruvkabelanslutning
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:B 1881 HD
- Beskrivning:Referenselektrod, lågt underhållsbehov, Ag/AgCl-referenssystem
- Material:PVDF
- Diafragma:PVDF
- Elektrolyt:Pasta
- Temp:−5...+100 °C