Process pH combination electrodes
Kombinations-pH-elektrod, med sfäriskt membran, H 9080, 1 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Keramiskt, 12×120 mm, Skruvkabelanslutning
Katalog # SCOI285110795
Leverantör: SI ANALYTICS
Gå till:
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
- Anslutning:Skruvkabelanslutning
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:H 9080
- Beskrivning:Kombinations-pH-elektrod, med sfäriskt membran
- Material:Glas
- Seq:09
- Diafragma:Keramiskt
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temp:0...+135 °C
- pH:1 - 14